L’appareil présente les principales caractéristiques suivantes :
Deux sources lumineuses différentes fournissent une plage de détection des longueurs d’onde comprise entre 190 nm et 800 nm :
une lampe au deutérium (appelée lampe à UV) pour la détection des rayons ultraviolets et visibles ;
une lampe au tungstène (appelée lampe VIS) pour la détection de la lumière visible et proche infrarouge (caractéristique standard pour le détecteur VF, en option pour les détecteurs VC).
Vitesse d’acquisition des données jusqu’à 125 Hz (détecteurs VC) ou jusqu’à 250 Hz (détecteur VF)
Enregistrement de différents canaux de signal pour les longueurs d’onde individuelles (données 2D) :
Détecteurs VC : jusqu’à 8 canaux de signal
Détecteur VF : jusqu’à 10 canaux de signal
Champs de données 3D (spectres) afin d’enregistrer simultanément toutes les longueurs d’onde (VC-D11 et VF-D11)
Filtre d’élimination de la lumière de deuxième ordre
Largeur de fente variable afin d’optimiser le bruit de la ligne de base et la résolution optique (détecteur VF)
Palette de filtres motorisée (obturateur) à placer dans le trajet lumineux en amont de la cellule à écoulement :
La palette de filtres peut occuper les positions suivantes :
position ouverte pour l’acquisition de données ;
position fermée (foncée) pour la mise à zéro ;
position de filtre à l’oxyde d’holmium pour la validation de la précision des longueurs d’onde.
Régulation automatique de la température du système optique
Trajets d’air de refroidissement séparés pour les systèmes optique et électronique
Accessoires en option :
Diverses cellules à écoulement pour différents champs d’application
Carte d’extension de sortie analogique (CNA) en option pour connecter des appareils d’évaluation supplémentaires.