Pour redémarrer l’appareil après un arrêt de longue durée, suivez les étpaes suivantes :
Préparez et redémarrez les autres modules du système Vanquish en suivant les instructions des Manuels d’utilisation de chaque module. Veuillez accorder une attention particulière à la section Préparation au fonctionnement du module.
Rincez les composants présents dans le trajet d’écoulement en amont de la cellule à écoulement avant de connecter la cellule à écoulement au trajet d’écoulement à travers le système.
Raccordez le capillaire d’entrée à l’entrée de la cellule à écoulement et la conduite d’évacuation à la sortie de la cellule à écoulement.
Mettez l’appareil sous tension. Respectez les consignes suivantes :
Situation | Action |
|---|---|
Si l’appareil est resté dans le système empilé et tous les modules du système sont hors tension. | Mettez le système sous tension au moyen du bouton d’alimentation électrique situé sur le socle du système. |
Si l’appareil est redémarré après le transport. | Mettez l’appareil sous tension au moyen de l’interrupteur d’alimentation principal. |
Avant de lancer une analyse, laissez le détecteur s’équilibrer et assurez-vous qu’il est prêt à fonctionner.