AVIS
Cellules à écoulement sensibles
Les cellules à écoulement sont fragiles et sensibles à la contamination.
Conditions d’utilisation
Respectez les limites de température et de pression maximales spécifiées pour la cellule à écoulement. Reportez-vous aux caractéristiques techniques des cellules à écoulement dans la section Caractéristiques de la cellule à écoulement. Si votre application requiert des températures de colonne supérieures à la limite maximale spécifiée, installez et utilisez un appareil de refroidissement post-colonne dans le trajet d’écoulement, avant la cellule à écoulement.
Laissez la cellule à écoulement se réchauffer.
Le détecteur, la cellule à écoulement et le capillaire d’entrée sont sensibles aux variations thermiques de l’environnement. Si les portes sont ouvertes pendant l’analyse, les variations thermiques peuvent provoquer une dérive de la ligne de base. Pour éviter une dérive de la ligne de base, maintenez les portes du détecteur fermées et le capot de la cellule à écoulement installé durant l’analyse.
Utilisation d’éluats et de solvants
Les solvants ayant un faible point d’ébullition peuvent s’évaporer dans la cellule à écoulement qui est chaude, ce qui altère les performances de la cellule à écoulement. Veillez à ce que la combinaison de température et de pression de l’éluat dans la cellule à écoulement empêche la mise en ébullition de l’éluat.
Des particules provenant de l’éluat, des composants et des modules du système peuvent se déposer dans la cellule à écoulement et l’encrasser. Cela peut provoquer une instabilité du comportement de la ligne de base, avec par exemple une augmentation du bruit, un blocage et la destruction de la cellule à écoulement. Pour éviter cela, respectez les consignes suivantes :
Utilisez uniquement des solvants ultrapurs, par exemple de qualité LC/MS.
Si des capillaires sont retirés de l’entrée et de la sortie de la cellule à écoulement, installez les bouchons fournis avec la cellule à écoulement pour fermer les orifices.
Lorsque des paramètres de fonctionnement du système, tels que la température ou la pression, varient dans la cellule à écoulement, il est possible que le sel dans des éluats à forte teneur en sel, tels que les tampons, cristallise dans la cellule à écoulement et provoque des précipitations.
Ne laissez jamais des éluats à forte teneur en sel dans la cellule à écoulement sans débit. Rincez régulièrement la cellule à écoulement lorsque vous utilisez des solutions salines concentrées. Surveillez la contre-pression par le biais de la pression de la pompe.
Assurez-vous que les sels de tampons restent solubles également à la teneur maximale en solvant organique appliquée.
Appareils sur le trajet d’écoulement après la cellule à écoulement
AVIS
La présence de pics de pression dépassant les spécifications de pression maximale de la cellule à écoulement risque de détruire cette dernière.
Utilisation interrompue
Durant les courtes pauses entre deux analyses, prenez des mesures adaptées pour protéger la cellule à écoulement :
Ne laissez jamais aucune substance dans la cellule à écoulement sans débit. En particulier, évitez de laisser un quelconque solvant agressif dans la cellule à écoulement pendant une période prolongée.
En l’absence de débit, des bulles d’air présentes dans la cellule à écoulement peuvent accélérer le dépôt de substances. Ne laissez jamais aucune bulle d’air dans la cellule à écoulement sans débit.
Si une des lampes ou les deux lampes sont allumées, utilisez le détecteur avec un débit faible afin de protéger la cellule à écoulement de la lumière et d’éviter le développement d’algues.
De plus, suivez les consignes de la section Arrêt de courte durée (interruption de fonctionnement).
Durant les longues pauses entre deux analyses, prenez des mesures adaptées pour protéger la cellule à écoulement :
Éteignez les lampes afin de protéger la cellule à écoulement de la lumière. Sinon, les rayonnements provenant des lampes pourraient détériorer la cellule à écoulement.
Si le débit de la pompe est interrompu pendant une période prolongée, remplissez la cellule à écoulement avec un solvant ultrapur, par exemple l’isopropanol.
De plus, suivez les consignes de la section Arrêt de longue durée.