AVIS
Les contre-pressions supérieures à la limite de pression maximum spécifiée pour la cellule à écoulement peuvent détruire cette dernière. Respectez les consignes suivantes :
À quel moment exécuter cette opération ?
Obstruction ou fuite d’un ou plusieurs composants de la conduite d’évacuation
Pièces requises
Conduite d’évacuation de détecteur adaptée à la cellule à écoulement (reportez-vous à la section Accessoires en option).
Pour raccorder la conduite d’évacuation, suivez les instructions de cette section.
Outils nécessaires
Coupe-tube (facultatif)
Préparatifs
Éteignez les lampes.
Arrêtez le débit de la pompe vers la cellule à écoulement.
Procédez comme suit
Lorsque vous retirez la conduite d’évacuation des guides de tubulure, veillez à ne pas enlever d’autres tubulures présentes dans les guides.
Déconnectez la conduite d’évacuation de la sortie de la cellule à écoulement.
Retirez la conduite d’évacuation de l’emplacement supérieur du panneau de séparation :
Si la conduite d’évacuation est installée à travers un bouchon rotatif
Tournez le bouchon dans l’emplacement supérieur vers l’avant et retirez la conduite d’évacuation.
Si la conduite d’évacuation est installée à travers un bouchon avec fente
Tirez sur la conduite d’évacuation pour la sortir par la fente.
Retirez la conduite d’évacuation du port d’évacuation de l’appareil dans le socle du système et de l’évacuation.
Déballez les pièces de la conduite d’évacuation de rechange.
Installez la conduite d’évacuation.