Lorsque des problèmes surviennent avec le bruit ou la dérive de la ligne de base, ou bien durant la validation des longueurs d’onde, vous pouvez installer la cellule de diagnostic afin d’en identifier la source :
Si les problèmes disparaissent avec la cellule de diagnostic
Les problèmes étaient causés par la cellule à écoulement qui était auparavant installée, le trajet d’écoulement ou les composants présents dans le trajet d’écoulement, en amont de l’appareil.
Si les problèmes persistent avec la cellule de diagnostic :
L’une des lampes ou les deux lampes sont défectueuses ou le détecteur est défectueux.
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les causes possibles de ces problèmes, consultez la section Dépannage du système du Manuel d’utilisation du système Vanquish.