À quel moment exécuter cette opération ?
Avant de stocker la cellule à écoulement dans son emballage ou dans l’appareil dans l’une des situations suivantes :
Il n’est pas possible de rincer la cellule à écoulement en faisant passer de l’isopropanol ultrapur dans le système
Elle est expédiée
Pièces requises
Kit de rinçage et d’injection pour les cellules à écoulement, incluant une seringue et un adaptateur Viper
Solvant ultrapur miscible avec l’isopropanol, tel que du méthanol ou de l’acétonitrile de qualité LC/MS
Isopropanol ultrapur, par exemple de l’isopropanol de qualité LC/MS
Bouchons pour l’entrée et la sortie de la cellule à écoulement (fournis avec la cellule à écoulement)
Préparatifs
Éliminez les sels de tampons en rinçant la cellule à écoulement avec un mélange de 50 % de solvant et 50 % d’eau.
Rincez la cellule à écoulement à l’aide d’un solvant ultrapur miscible avec l’isopropanol, tel que du méthanol ou de l’acétonitrile de qualité LC/MS.
Assurez-vous que tous les résidus d’échantillon, les impuretés provenant de la colonne, les solvants agressifs ou les éluats à forte teneur en sel ont été totalement éliminés de la cellule à écoulement.
Éteignez la lampe à UV.
Arrêtez le débit de la pompe vers la cellule à écoulement.
Procédez comme suit
Déballez les composants du kit de rinçage et d’injection. Retirez le capuchon de protection du raccord Viper. Conservez l’emballage.
Vissez l’extrémité filetée de l’adaptateur de rinçage sur la seringue.
Aspirez de l’isopropanol ultrapur dans l’adaptateur Viper à l’aide de la seringue (par exemple, 1,0 mL).
Déconnectez le capillaire de l’entrée de la cellule à écoulement.
Raccordez l’adaptateur Viper à l’entrée de la cellule à écoulement.
Introduisez dans la cellule à écoulement l’isopropanol contenu dans la seringue. Assurez-vous que l’air résiduel présent dans la seringue n’est pas introduit dans la cellule à écoulement.
Déconnectez la conduite d’évacuation de la sortie de la cellule à écoulement.
Déconnectez l’adaptateur de rinçage de l’entrée de la cellule à écoulement.
Installez les bouchons de la cellule à écoulement sur l’entrée et la sortie de la cellule à écoulement.
Dévissez l’adaptateur de rinçage de la seringue.
Assurez-vous que l’adaptateur et la seringue sont vides et secs.
Placez le capuchon de protection sur l’adaptateur Viper.
Emballez et entreposez les composants du kit dans leur emballage d’origine.
Si la cellule à écoulement doit être entreposée dans son emballage d’origine
Retirez la cellule à écoulement de l’appareil et stockez-la dans son emballage (reportez-vous à la section Retrait de la cellule à écoulement).