Lorsque vous effectuez des procédures de maintenance ou d’entretien, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :
Respectez tous les messages d’avertissement et mentions de mise en garde figurant à la section Précautions de sécurité.
AVERTISSEMENT
Haute tension
Des tensions élevées sont présentes dans l’instrument et peuvent provoquer des décharges électriques.
N’ouvrez pas le boîtier et ne retirez pas les capots de protection, à moins que cela ne soit expressément indiqué dans le présent manuel.
AVERTISSEMENT
Fuite de substances dangereuses provenant des raccordements fluidiques
Les raccordements fluidiques et les connexions capillaires peuvent contenir des substances potentiellement dangereuses pour la santé. Il existe un risque de projection de solvant si des capillaires éclatent, se libèrent de leurs raccords, ou si les raccords ne sont pas suffisamment serrés ou se déconnectent.
  • Portez un équipement de protection approprié et suivez les bonnes pratiques de laboratoire.
  • Avant d’entamer les procédures de maintenance ou de réparation, évacuez toutes les substances nocives à l’aide d’un solvant approprié.
AVERTISSEMENT
Inclinaison des réservoirs de liquides
Les liquides contenus dans les réservoirs placés dans le bac à solvants peuvent contenir des substances nocives. Ces substances peuvent présenter des risques pour la santé et la sécurité si elles se répandent.
Afin d’éviter tout déversement provenant des réservoirs, faites attention de ne pas tirer sur les conduites des liquides lors de la maintenance.
ATTENTION
Projection de solvant
Un risque de projection de solvants existe lorsque ceux-ci sont soumis à une pression élevée.
  • Arrêtez le débit de la pompe avant ouverture du trajet d’écoulement.
  • Patientez jusqu’à ce que la pression du système redescende à zéro.
  • Revêtez un équipement de protection approprié lorsque vous ouvrez le trajet d’écoulement.
ATTENTION
Surfaces chaudes
Les surfaces internes de l’appareil peuvent s’échauffer lors de l’opération. Ne touchez pas les surfaces chaudes pour éviter de vous brûler.
Attendez que les surfaces chaudes aient refroidi avant de commencer toute procédure de remplacement ou de maintenance.
ATTENTION
Pression hydrostatique
Il existe un risque de déversement de solvants lorsque vous ouvrez le trajet d’écoulement. Cela est dû à la pression hydrostatique présente dans le système lorsque les réservoirs de solvants sont situés au-dessus de l’orifice de refoulement de la pompe. Avant de desserrer un raccordement dans le trajet d’écoulement :
  • Arrêtez le débit de la pompe et patientez jusqu’à ce que la pression du système redescende à zéro.
  • Dévissez les bouchons des réservoirs de solvants et retirez les conduites de solvant en même temps que les bouchons des réservoirs.
  • Videz les conduites de solvant. Pour obtenir plus de détails, consultez le Manuel d’utilisation de la pompe.
  • Ensuite, resserrez les bouchons des réservoirs.
ATTENTION
Rayonnement UV
La lampe au deutérium émet des rayons UV qui sont dangereux pour les yeux et pour la peau.
Ne regardez pas et ne tentez pas de passer la main dans l’ouverture prévue pour la cellule à écoulement tant que la cellule à écoulement ou la cellule de diagnostic n’est pas installée et que la lampe UV est en marche.
ATTENTION
Décharge électrique ou détérioration de l’appareil
Lorsque l’appareil est éteint, il n’est pas complètement isolé électriquement tant que le cordon d’alimentation est branché. Réaliser des réparations alors que l’appareil est connecté à l’alimentation électrique peut entraîner des accidents corporels.
  • Débranchez toujours le cordon d’alimentation avant de procéder à des travaux de réparation à l’intérieur de l’appareil.
  • Si vous devez enlever des capots ou des panneaux, ne branchez pas le cordon d’alimentation à l’appareil tant que les panneaux et les capots sont démontés.