Respectez les consignes suivantes pour optimiser les performances de l’appareil :
  • L’enregistrement de plusieurs canaux de signal pour des longueurs d’onde distinctes permet une détection sélective avec des largeurs de bande étroites.
    Pour permettre une détection sélective, choisissez pour chaque analyte une longueur d’onde à laquelle l’absorbance de l’analyte est maximale et à laquelle les analytes coélués n’absorbent pas.
    Évitez les plages de longueurs d’onde pour lesquelles l’absorption des solvants est élevée (par exemple, plage inférieure à 220 nm pour le méthanol et inférieure à 210 nm pour l’acétonitrile).
  • Allumez les lampes uniquement lorsque nécessaire (pour plus d’informations, reportez-vous à la section Recommandations d’utilisation des lampes). Allumer fréquemment les lampes réduit leur longévité. En outre, il faut un certain temps pour que le détecteur se stabilise après un (nouvel) allumage des lampes.
  • Surveillez l’âge de la lampe et prévoyez une périodicité d’entretien adéquate.
  • Assurez-vous que les conditions d’utilisation soient adaptées. Celles-ci comprennent :
    • des conditions environnementales stables, telles qu’une température stable ;
    • une absence de courants d’air ;
    • une absence de vibrations ou de chocs mécaniques dus à des sources externes ;
    • une absence de sources d’interférence élevées liées à la CEM. Utilisez uniquement des équipements de laboratoire certifiés à proximité du détecteur ;
    • une contre-pression stable et une installation correcte de la conduite d’évacuation.
  • Surveillez l’utilisation des composants de l’appareil spécifiques sujets à l’usure et prévoyez une périodicité de maintenance adéquate (reportez-vous à la section Fonctions Predictive Performance).
  • Respectez les instructions et recommandations générales sur l’utilisation de solvants et d’additifs dans le système chromatographique. Consultez la section Utilisation de solvants et additifs du Manuel d’utilisation du système Vanquish.
  • Dégazez le solvant.
  • Prenez en compte l’influence des paramètres sur la détection.
  • Maintenez les portes de l’appareil fermées et le capot de la cellule à écoulement installé durant le fonctionnement afin d’éviter que la cellule à écoulement et le système optique ne soient exposés aux fluctuations thermiques de l’environnement, ce qui pourrait provoquer une dérive de la ligne de base.