Il existe deux types de bouchons de panneau de séparation disponibles dans le kit d’expédition du détecteur.
N° | Description |
---|---|
1 | Bouchon avec fente, pour diriger les capillaires d’un petit diamètre extérieur, tels que les capillaires non isolés. |
2 | Bouchon rotatif, pour diriger les capillaires trop gros pour le bouchon avec fente, notamment les capillaires isolés. |
Installation du bouchon avec fente
Sur le panneau de séparation du détecteur, poussez le bouchon avec fente dans l’emplacement prévu à cet effet dans le panneau de séparation (s’il n’est pas déjà installé).
Pour fixer le bouchon avec fente, insérez le nez dans l’ouverture du panneau de séparation.
Pour fixer correctement le capillaire, faites-le passer dans la fente du bouchon.
Installation du bouchon rotatif
Sur le panneau de séparation du détecteur, poussez le bouchon rotatif dans l’emplacement prévu à cet effet dans le panneau de séparation (s’il n’est pas déjà installé).
Pour ouvrir le bouchon afin d’y faire passer le capillaire, tournez le bouchon rotatif vers l’avant.
Pour fixer correctement le capillaire, faites tourner le bouchon rotatif vers le panneau de séparation afin de fermer l’ouverture du bouchon rotatif.