À quel moment exécuter cette opération ?
Le capteur de fuites est humide. Le capteur de fuites signale une fuite.
Pièces et éléments complémentaires nécessaires
Pièce de rechange, selon la nature du besoin
Chiffon ou serviette en papier
Préparatifs
Lorsque vous essayez d’arrêter une fuite, respectez les consignes de sécurité et les règles générales de maintenance et d’entretien exposées à la section Maintenance et entretien.
Procédez comme suit
Localisez l’origine de la fuite. Les fuites surviennent généralement aux raccordements. Mais elles peuvent aussi apparaître à l’intérieur de la cellule à écoulement.
Emplacement de la fuite | Étapes |
|---|---|
Entrée et/ou sortie de la cellule à écoulement | 1. Serrez le raccord là où du liquide est visible. 2. Si le raccord semble bien serré mais fuit toujours, retirez la conduite d’évacuation / capillaire et inspectez-le à la recherche de signes d’endommagement. 3. Si la conduite d’évacuation / capillaire est endommagé(e), remplacez le composant concerné. 4. Si l’unité de connexion ou le capillaire entre la cellule à écoulement et l’unité de connexion est endommagé, remplacez la cellule à écoulement. |
Bac de fuite mais pas d’entrée ou de sortie de la cellule à écoulement | La fuite peut trouver son origine dans la cellule à écoulement. 1. Retirez la cellule à écoulement du détecteur. 2. Inspectez la cellule à écoulement afin d’y détecter d’éventuels signes de fuite. 3. Si besoin, remplacez la cellule à écoulement. |
Au moyen d’un chiffon ou d’une serviette en papier, absorbez tout le liquide accumulé dans le bac de fuite et sous le capteur de fuites. Prenez garde à ne pas tordre le capteur.
Laissez le capteur se régler sur la température ambiante pendant plusieurs minutes.
Si plus aucune fuite n’est signalée, vous pouvez reprendre l’utilisation de l’instrument.