Connecteurs de l’appareil
Les connecteurs suivants sont fournis sur l’appareil:
N° | Description |
|---|---|
1 | Plaque signalétique indiquant le numéro de série, le numéro de référence, le nom du module, le numéro de révision (le cas échéant), la série et le calibre des fusibles, ainsi que l’adresse du fabricant |
2 | Interrupteur d’alimentation principal (marche / arrêt) |
3 | Porte-fusible |
4 | Connecteur d’entrée d’alimentation |
5 | Port System Interlink Par exemple, l’interconnexion entre l’échantillonneur et le détecteur active automatiquement la synchronisation directe de l’injection d’échantillon avec le lancement de l’acquisition de données dans le détecteur. Par conséquent, la synchronisation améliore la reproductibilité du temps de rétention. |
6 | Concentrateur USB (connecteur de type « A ») |
7 | Port USB (Universal Serial Bus) (connecteur de type « B ») |
NOTE
Thermo Fisher Scientific recommande d’utiliser les ports USB uniquement comme décrit ci-dessus. Si les ports USB sont utilisés à toute autre fin, Thermo Fisher Scientific n’est pas en mesure de garantir un fonctionnement correct.
Procédez comme suit
AVIS
Placez l’appareil dans le système tel que requis dans la configuration du système. Pour obtenir plus de détails, consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish.
Connectez les câbles d’interface requis à l’appareil. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le branchement de l’appareil à d’autres modules dans le système Vanquish ou à l’ordinateur comportant le système de gestion des données de chromatographie, consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish.
Branchez le cordon d’alimentation (consultez la section Branchement du cordon d’alimentation).