ATTENTION
Contamination éventuelle
Des substances dangereuses peuvent contaminer l’instrument durant l’utilisation et peuvent causer des blessures corporelles au personnel d’entretien.
  • Décontaminez toutes les pièces de l’instrument que vous souhaitez renvoyer pour réparation.
  • Remplissez et signez le formulaire de santé et de sécurité. Thermo Fisher refuse d’accepter des instruments pour la réparation dont le formulaire de santé et de sécurité est manquant, incomplet ou non signé.
Préparatifs
  1. Retirez le module à glissières du boîtier. Reportez-vous à la section Retrait du module à glissières.
  1. Si vous avez installé une carte d’extension, contactez le service après-vente.
Procédez comme suit
  1. Installez le module à glissières dans le boîtier de l’appareil de remplacement. Suivez les instructions relatives à l’insertion du module à glissières dans le boîtier et au serrage des vis imperdables de la section Installation du module à glissières.
  1. Suivez les instructions de la section Expédition de l’appareil.
AVIS
Une expédition incorrecte du module à glissières risque d’endommager l’appareil.
Expédiez toujours le module à glissières comme décrit dans le présent manuel d’utilisation.