Cette section renseigne sur toutes les étapes supplémentaires requises pour préparer l’appareil à l’utilisation et à l’analyse d’échantillons.
Avant la toute première utilisation de l’appareil
Préparez l’appareil pour la première utilisation en prenant en compte de ce qui suit :
AVIS
Avant de commencer à utiliser l’appareil, rincez abondamment le trajet d’écoulement du système :
  • Lorsque vous installez des appareils ou des composants dans le système, rincez-les et évacuez le liquide de rinçage avant de les raccorder au trajet d’écoulement du système. Pour rincer les modules Vanquish, suivez les instructions du Manuel d’utilisation du système Vanquish.
  • Les nouvelles cellules à écoulement sont expédiées sèches. Lorsque vous utilisez le détecteur avec une cellule à écoulement qui a été entreposée, elle est remplie d’isopropanol. Employez des solvants miscibles à l’isopropanol. À défaut, utilisez un solvant intermédiaire approprié.
  • Pour éliminer l’isopropanol de la cellule à écoulement :
    • Vérifiez qu’un fritté de colonne ou de filtre est raccordé dans le trajet d’écoulement. Si vous utilisez de l’isopropanol ou de l’eau comme solvant, vérifiez que la colonne n’est pas raccordée au trajet d’écoulement.
    • Faites fonctionner la pompe pendant une courte durée.
  • Assurez-vous que les éventuelles bulles d’air ont totalement été évacuées du trajet d’écoulement du système.
  • Effectuez une validation des longueurs d’onde. En cas d’échec de la validation, procédez à l’étalonnage des longueurs d’onde.
Avant de commencer l’analyse d’un échantillon
Avant de débuter une analyse :
  • Contrôlez le niveau de liquide dans les réservoirs de solvants. Vérifiez si la quantité de solvant est suffisante pour l’analyse.
  • Fermez les portes de tous les modules du système Vanquish, si ce n’est pas déjà fait.
  • Assurez-vous que le système chromatographique est correctement équilibré (voir plus bas).
Équilibrage du système
L’équilibrage du système doit comprendre les opérations suivantes :
  • Purge de la pompe (toutes les voies, y compris celles non utilisées pour l’application)
  • Rinçage de l’ensemble du système chromatographique avec le solvant initial pour éliminer tout solvant provenant d’une précédente analyse
  • Mise à la température initiale (chauffage ou refroidissement) de tous les appareils du système équipés d’une régulation en température. Ce sont, par exemple :
    • le compartiment à colonnes et l’appareil de refroidissement post-colonne ;
    • le compartiment à échantillons thermostaté du le passeur d’échantillon ;
    • la cellule à écoulement d’un détecteur à fluorescence ;
    • le tube d’évaporation d’un détecteur d’aérosols chargés.
  • Mise sous tension de la lampe (ou des lampes) dans un détecteur UV/VIS
  • Surveillance de la pression de la pompe et de sa fluctuation ; vérification que la pression est stable et que la fluctuation est dans des limites raisonnables pour l’application
  • Surveillance du signal du détecteur et contrôle de sa stabilité de telle sorte que la dérive et le bruit du signal restent dans des limites raisonnables pour l’application
  • Exécution d’une mise à zéro automatique de la ligne de base du détecteur
NOTE
Le logiciel Chromeleon prend en charge des procédures permettant de démarrer automatiquement un système chromatographique à partir du logiciel (Smart Startup). La procédure de démarrage couvre les opérations d’équilibrage du système. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous à l’Aide de Chromeleon.