Lorsque vous utilisez l’appareil veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :
Respectez tous les messages d’avertissement et mentions de mise en garde figurant à la section Précautions de sécurité.
ATTENTION
Surfaces chaudes
Les surfaces internes de l’appareil peuvent s’échauffer lors de l’opération. Ne touchez pas les surfaces chaudes pour éviter de vous brûler.
Attendez que les surfaces chaudes aient refroidi avant de les toucher.
AVIS
Prenez aussi en considération les consignes de sécurité suivantes :
  • Pour éviter des dommages causés par des fuites ou d’avoir utilisé la pompe à sec, réglez toujours la limite de pression inférieure de la pompe.
  • Si une fuite ou les signes d’une fuite sont détectés, arrêtez le débit de pompe et remédiez immédiatement au problème.
  • Si le débit de la pompe est interrompu, prenez des mesures adaptées pour protéger la cellule à écoulement. Respectez les consignes d’utilisation des cellules à écoulement de la section Consignes d’utilisation des cellules à écoulement.