Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :
Respectez tous les messages d’avertissement et mentions de mise en garde figurant à la section Précautions de sécurité.
ATTENTION
Charge lourde, instrument encombrant
L’appareil est trop lourd ou encombrant pour être soulevé en toute sécurité par une seule personne. Afin d’éviter toute blessure corporelle ou détérioration de l’appareil, veuillez respecter les consignes suivantes :
  • Le maniement physique de l’appareil, notamment son soulèvement ou son déplacement, requiert la présence d’au moins deux personnes.
  • La présence de plusieurs personnes est requise en particulier pour placer l’appareil dans le système empilé ou pour l’en retirer.
  • Pour déplacer ou transporter l’appareil, utilisez les poignées de manutention expédiées avec celui-ci. Ne déplacez et ne soulevez jamais l’appareil par les portes avant. Cela risque d’endommager les portes ou l’appareil.
ATTENTION
Décharge électrique ou détérioration de l’appareil
Lorsque l’appareil est éteint, il n’est pas complètement isolé électriquement tant que le cordon d’alimentation est branché. Réaliser des réparations alors que l’appareil est connecté à l’alimentation électrique peut entraîner des accidents corporels.
  • Débranchez toujours le cordon d’alimentation avant de procéder à des travaux de réparation à l’intérieur de l’appareil.
  • Si vous devez enlever des capots ou des panneaux, ne branchez pas le cordon d’alimentation à l’appareil tant que les panneaux et les capots sont démontés.