La conception du détecteur permet d’accéder aisément à la cellule à écoulement située sur la façade interne.
N° | Description |
|---|---|
1 | Puce d’identification (en option) |
2 | Corps de la cellule à écoulement |
3 | Port optique (le deuxième port optique est du côté opposé) |
4 | Unité de connexion |
5 | Sortie (OUT) (fermée par un bouchon pendant l’entreposage et le transport) |
6 | Entrée (IN) (fermée par un bouchon pendant l’entreposage et le transport) |
7 | Poignée |
Étiquette de la cellule à écoulement
Une ou plusieurs étiquettes sont placées sur la cellule à écoulement. Elles contiennent des informations relatives à la cellule à écoulement, comme le type, le numéro de référence et le numéro de série de la cellule à écoulement.
Puce d’identification de la cellule à écoulement
Une puce d’identification (ID) placée sur la cellule à écoulement stocke des informations, notamment le type et le numéro de série de la cellule à écoulement. La puce d’identification stocke également des données lors de l’utilisation, telles que le temps d’exposition à la lumière.
Lorsque la cellule à écoulement est insérée dans le compartiment du détecteur prévu à cet effet, le contact de l’ID placé sur la partie arrière de la cellule se connecte à un plot de contact situé sur le détecteur. Le détecteur recherche à intervalles réguliers d’éventuels changements de l’état de la cellule à écoulement. S’il détecte une insertion de cellule à écoulement, il lit les données contenues dans la puce et transfère les données de la cellule au système de données de chromatographie.
Échangeur de chaleur
Les cellules à écoulement sont équipées d’un échangeur de chaleur intégré.
L’échangeur de chaleur aide à adapter la température de la phase mobile à la température de la cellule à écoulement avant que la phase mobile n’entre dans le trajet d’écoulement optique à l’intérieur de la cellule à écoulement. Notez que le volume de l’échangeur de chaleur et du capillaire d’entrée influence les temps de rétention et les largeurs de pic.
Types de cellule à écoulement
Les cellules à écoulement sont optimisées afin de garantir une transmission lumineuse maximale et stable pour l’intégralité de la plage de longueurs d’onde du détecteur, qui s’étend de 190 nm à 800 nm.
Pour obtenir des informations concernant la commande des cellules à écoulement, reportez-vous à la section Accessoires en option.
Pour connaître les caractéristiques techniques des cellules à écoulement, reportez-vous à la section Cellules à écoulement.
Pour obtenir des renseignements complémentaires concernant les cellules à écoulement ou la disponibilité d’autres cellules à écoulement, veuillez prendre contact avec le service commercial Thermo Fisher Scientific.