La longueur d’onde de coupure UV est la longueur d’onde minimale effective pour la mesure. La composition de la phase mobile a une influence sur sa longueur d’onde de coupure UV.
En général, les phases mobiles sont des solvants, tels que l’eau, l’acétonitrile, le méthanol ou d’autres substances. Elles peuvent également contenir des sels, tels que de l’hydroxyde de sodium (NaOH).
La plupart des solvants possèdent une longueur d’onde de coupure UV comprise dans la plage spectrale de l’appareil. Afin d’obtenir les meilleurs résultats de mesure possible, effectuez les mesures quantitatives à une longueur d’onde qui soit suffisamment supérieure à la longueur d’onde de coupure UV. La longueur d’onde de coupure UV dépend également de la qualité du solvant. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur la longueur d’onde de coupure UV d’un solvant, contactez le fabricant du solvant.
L’indice de réfraction peut varier en fonction des solvants. Par conséquent, une modification de la composition de la phase mobile peut entraîner des fluctuations de la ligne de base.