Pour préparer l’appareil au déménagement, suivez la procédure ci-après :
  1. Exécutez la procédure d’arrêt de longue durée de l’appareil (reportez-vous à la section Arrêt de longue durée).
  2. Mettez l’appareil hors tension au moyen de son interrupteur d’alimentation principal, puis débranchez le cordon d’alimentation.
  3. Débranchez tous les câbles et raccordements fluidiques vers les autres appareils.
  1. Retirez la cellule à écoulement de l’appareil et stockez-la dans son emballage. Assurez-vous d’installer le capot de la cellule à écoulement sur l’ouverture prévue pour la cellule à écoulement. Les cellules à écoulement doivent être expédiées dans leur emballage d’origine.
AVIS
Cellules à écoulement sensibles
Le transport du détecteur avec une cellule d’écoulement installée pourrait détruire de la cellule à écoulement.
La cellule à écoulement doit être retirée avant de transporter le détecteur.
AVIS
L’ouverture prévue pour la cellule à écoulement située sur l’appareil est sensible à la poussière et aux débris.
Fermez l’ouverture pour la cellule à écoulement avec le capot prévu à cet effet si aucune cellule à écoulement n’est installée dans l’appareil.
  1. Retirez l’appareil ou le module à glissières du système empilé, selon les besoins :
    Installez les poignées de manutention et retirez l’appareil du système Vanquish. Suivez les instructions de démontage du système empilé dans la section Déménagement ou expédition du Manuel d’utilisation du système Vanquish.
    –ou–
    Retirez le module à glissières du boîtier de l’appareil dans le système empilé (reportez-vous à la section Retrait du module à glissières).
  1. Cette étape dépend des critères ci-après :