À quel moment exécuter cette opération ?
Porte endommagée
NOTE
Les procédures de maintenance ne nécessitent pas de retirer les portes. Si cela est nécessaire pour une raison ou une procédure en particulier, suivez les étapes de cette section.
Éléments nécessaires
Porte de remplacement
Préparatifs
Si la porte à remplacer est située directement en dessous du bac à solvants, retirez tous les réservoirs du bac à solvants.
Si le dispositif d’affichage est installé près de la porte à remplacer, envisagez de desserrer le bloc de fixation du dispositif d’affichage pour pousser le dispositif vers l’arrière du système.
Procédez comme suit
AVIS
Pour éviter d’endommager les charnières de la porte, soyez prudent lorsque vous exécutez la procédure suivante et ne forcez pas.
Si la porte est placée directement en dessous du bac à solvants, soulevez légèrement le rebord avant du bac.
Pour retirer une porte, poussez-la vers le haut pendant son ouverture.
Placez la porte de façon à aligner les deux charnières du boîtier sur les rainures de la porte. Vous pouvez décrocher la porte seulement si les charnières sont dans les rainures.
Inclinez légèrement la porte vers l’extérieur du boîtier, puis retirez-la.
Pour installer la porte, alignez-la sur les charnières du boîtier. Ne coincez pas les tubes ou les capillaires entre la porte et le boîtier.
Insérez les charnières dans la rainure en exerçant une pression vers le haut et en tournant légèrement la porte.
Poussez la porte vers le bas pour la verrouiller en place.
Vous pouvez fermer la porte seulement si elle est correctement installée.
N° | Description |
|---|---|
1 | Charnières du boîtier |
2 | Rainure de réception sur la porte |