À quel moment exécuter cette opération ?
Fusibles grillés
Éléments nécessaires
Fusibles (2 fusibles, 3.15 AT, 250 V AC, fusion lente, 5 × 20 mm), provenant du kit de fusibles
Outils nécessaires
Un tournevis à fente d’une taille comprise entre 3,3 mm et 5,5 mm convient
Préparatifs
AVERTISSEMENT
Décharge électrique
Des tensions élevées sont présentes dans l’appareil et peuvent causer des chocs électriques ou endommager l’appareil.
  • Mettez l’appareil hors tension au moyen de son interrupteur d’alimentation principal. Déconnectez le cordon d’alimentation de la source d’alimentation et de l’appareil.
  • Utilisez uniquement les fusibles du type et de courant nominal tels que spécifiés par Thermo Fisher Scientific pour l’appareil.
  • N’utilisez pas des fusibles réparés et ne court-circuitez pas les porte-fusibles.
Procédez comme suit
Le porte-fusible est placé à proximité de l’interrupteur d’alimentation principal.
Porte-fusible
Illustration: Porte-fusible
Description
1
Interrupteur d’alimentation principal (marche/arrêt)
2
Porte-fusible
3
Connecteur d’entrée d’alimentation
  1. Retirez le porte-fusible à l’aide du tournevis.
  2. Remplacez les deux fusibles par de nouveaux fusibles du type et du courant nominal indiqué. Remplacez toujours les deux fusibles.
  3. Remettez en place le porte-fusible.
  4. Rebranchez le cordon d’alimentation à la source d’alimentation et à l’appareil.
  5. Mettez l’appareil sous tension au moyen de l’interrupteur d’alimentation principal.