Pour interrompre le fonctionnement de l’appareil pendant une courte durée (arrêt de courte durée), par exemple la nuit, suivez les instructions suivantes, en fonction des modules présents dans votre système Vanquish :
Concernant votre détecteur Vanquish, veuillez noter les points suivants :
Type de détecteur | Description |
|---|---|
Détecteur d’aérosols chargés | Vérifiez qu’il y a suffisamment de gaz pour conserver un débit de gaz à travers le détecteur. Ceci permet d’empêcher toute formation de résidus provenant des solvants ou analytes. Le gaz doit circuler lors du refoulement du débit de la pompe vers le détecteur. |
Détecteurs UV/VIS | La ou les lampes du détecteur peuvent rester allumées. Pour les détecteurs à longueur d’onde variable et à barrette de diodes VH-D10 seulement : L’obturateur peut être placé en position fermée pour protéger la cellule à écoulement. |
Détecteur à fluorescence | Coupez la régulation de température pour la cellule à écoulement. |
Définissez un débit de 0,05 mL/min, puis réglez la pompe de sorte que le solvant refoulé soit approprié.
Vérifiez la limite de pression inférieure de la pompe, et modifiez la valeur si nécessaire. Si la pression chute en dessous de la limite inférieure, la pompe interrompt le débit.
Mettez la vanne d’injection du passeur d’échantillon en position d’injection (Inject).
Assurez-vous que la température de la colonne ne dépasse pas 40 °C.
Lors de la reprise du fonctionnement, laissez le débit s’équilibrer puis, avant de continuer, vérifiez que les paramètres de fonctionnement des autres modules du système sont définis conformément à vos besoins.