La barre à LED d’état, située sur la façade avant de l’appareil, et la LED STATUS, située sur le panneau de commande intérieur, fournissent des informations sur l’état de l’appareil.
Barre à LED
Les couleurs de la barre à LED donnent les informations suivantes :
Barre à LED | Description |
|---|---|
Éteinte (sombre) | L’appareil est hors tension. |
Lumière estompée | Les portes de l’appareil sont ouvertes. |
Clignotement lent jaune | L’alimentation de l'appareil est activée mais l'appareil n’est pas connecté au système de gestion de données chromatographiques. |
Jaune | L’appareil est connecté sous le logiciel Chromeleon, mais il n’est pas équilibré. Les lampes sont hors tension ou aucune cellule à écoulement (ou cellule de diagnostic) n’est installée. |
Verte, clignotante | L’appareil s’équilibre. Au moins une lampe est en train de s’allumer. |
Verte | L’appareil est équilibré, mais aucune acquisition de données n’est en cours. Une cellule à écoulement ou de diagnostic a été détectée et au moins une lampe est allumée. NOTE Si la barre à LED est verte, le détecteur est prêt à effectuer des mesures. Après l’allumage de la ou des lampes, les paramètres tels que la dérive s’améliorent au cours des premières heures. |
Bleue, en cours | Une acquisition de données est en cours. |
Bleue | Une injection ou une séquence est en cours. |
Rouge | Un problème ou une erreur est survenu. Pour obtenir le message correspondant, consultez l'Instrument Audit Trail. Pour connaître les mesures appropriées à prendre, reportez-vous à la section Dépannage. |
LED D’ÉTAT
La LED STATUS du panneau de commande, située à l’intérieur de l’appareil, fournit les informations suivantes :
LED D’ÉTAT | Description |
|---|---|
Éteinte (sombre) | L’appareil est hors tension. |
Verte | L’appareil fonctionne correctement. |
Rouge | Un problème ou une erreur est survenu. Pour obtenir le message correspondant, consultez l'Instrument Audit Trail. Pour connaître les mesures appropriées à prendre, reportez-vous à la section Dépannage. |
Pour obtenir des informations concernant les LED situées à côté des boutons UV et VIS sur le panneau de commande, reportez-vous à la section Panneau de commande.