AVIS
La présence de condensation dans un appareil peut endommager les composants électroniques.
  • Assurez-vous de l’absence de condensation dans les appareils avant de les brancher à l’alimentation électrique.
  • Si vous suspectez la présence de condensation, laissez l’appareil se réchauffer à température ambiante. Patientez jusqu’à disparition complète de la condensation avant de poursuivre.
  1. Vérifiez que l’interrupteur d’alimentation principal de l’appareil est positionné sur OFF (hors tension).
  2. Branchez le cordon d’alimentation au connecteur d’entrée d’alimentation sur l’appareil.
  3. Branchez l’extrémité libre du cordon d’alimentation à une source d’alimentation appropriée.