Cette section traite de la procédure de raccordement des capillaires Viper™. Tous les raccordements fluidiques Viper du système Vanquish ont été conçus pour être serrés à la main.
Pour connecter les capillaires Viper munis d’une molette, procédez comme suit :
N° | Description |
|---|---|
1 | Molette |
2 | Capillaire |
3 | Fente |
Insérez le capillaire Viper dans l’orifice de raccordement.
Serrez le raccord au moyen de la molette.
NOTE
Notez bien la fente pratiquée dans la molette. Vous pouvez facilement retirer la molette des capillaires au moyen de cette fente lorsque l'espace est restreint.
Contrôlez l’absence de fuite du raccord. Si le raccord fuit, suivez les étapes ci-dessous.
Résolution des fuites des raccords Viper avec molettes
Serrez davantage le raccord.
Si la fuite persiste, retirez le capillaire.
Nettoyez soigneusement les extrémités du capillaire au moyen d’une serviette en papier non pelucheuse humectée d’isopropanol.
Réinstallez le capillaire.
Si la fuite persiste, installez un nouveau capillaire Viper.