L’appareil fait partie du système Vanquish. Les modules sont généralement placés dans le système empilé, leur disposition dépendant de la configuration du système.
N° | Description |
|---|---|
1 | Bac à solvants |
2 | Détecteur |
3 | Passeur d’échantillon |
4 | Pompe |
5 | Socle du système |
6 | Compartiment à colonnes |
Pour obtenir des instructions sur la mise en place du système empilé, consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish.