Les liquides de fuite de l’appareil sont collectés dans le bac de fuite d’où ils s’écoulent à travers la gaine, dans la partie droite du bac de fuite, vers le dispositif d’évacuation.
Pour obtenir des renseignements sur l’évacuation des liquides dans le dispositif d’évacuation Vanquish, consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish.