La plaque signalétique est placée sur l’appareil à proximité des connexions électriques. Elle indique le numéro de série, le numéro de référence, le nom du module, le numéro de révision (le cas échéant), et la série et le calibre des fusibles.
NOTE
Une étiquette de type supplémentaire, placée sur le bac de fuite de l’appareil, indique le numéro de série, le numéro de référence, le nom du module et le numéro de révision (le cas échéant). Afin de faciliter l’identification de l’appareil, gardez les informations de l’étiquette à votre portée lorsque vous communiquez avec Thermo Fisher Scientific.