Ce tableau répertorie les symboles de sécurité qui apparaissent sur l’appareil ou sur les étiquettes apposées sur celui-ci. Conformez-vous à toutes les consignes de sécurité présentes dans ce manuel, afin d’éviter tout risque de blessures ou de détérioration de l’appareil.
Symbole | Description |
---|---|
Indique un danger potentiel. Consultez ce manuel afin d’éviter tout risque d’accident corporel et/ou de dommage à l’appareil. | |
— Ο | L’appareil est sous tension L’appareil est hors tension |
Indique un courant alternatif. | |
Indique que la surface s’échauffe lors de l’utilisation. Ne touchez pas ces surfaces lorsqu’elles sont chaudes. | |
Indique que la lampe au deutérium émet des rayons UV qui sont dangereux pour les yeux et la peau. Évitez de regarder directement dans la lumière produite par la lampe au deutérium. N’utilisez jamais la lampe à l’extérieur de l’appareil. |