Les fuites constituent un risque potentiel pour la sécurité.
Le capteur de fuites situé à l’intérieur de l’appareil détecte toute fuite de liquide issue des raccordements fluidiques. Le liquide est recueilli dans le bac de fuite prévu à cet effet, puis canalisé vers l’orifice d’évacuation. Cet orifice permet d’évacuer le liquide par le dispositif d’évacuation du système Vanquish.
Lorsque le capteur de fuites détecte une fuite, les voyants d’état deviennent rouges et un signal sonore se déclenche afin de vous alerter. Suivez les instructions de ce manuel pour trouver et éliminer la source de la fuite.