Le Intensity Test a pour but de mesurer l’intensité des lampes et la performance de transmission (“intensité”) du système optique.
Procédez comme suit
Installez la cellule de diagnostic dans le détecteur.
Allumez les lampes du détecteur (une seule ou les deux) à tester.
Exécutez le test à partir du logiciel Chromeleon. Consultez l’Aide de Chromeleon.
Selon le résultat du test :
Résultat du test | Action |
---|---|
Passed | Réinstallez la cellule à écoulement de votre application. |
Failed | 1. Consultez l’Instrument Audit Trail pour connaître le motif d’échec du test d’intensité :
2. Si le test échoue avec la nouvelle lampe, il se peut que le système optique soit défectueux. Prenez contact avec l’assistance technique de Thermo Fisher. |