Le Shutter Motor Test a pour but de vérifier la stabilité mécanique du moteur de l’obturateur et de la palette de filtres.
Procédez comme suit
Installez la cellule de diagnostic dans le détecteur.
Allumez l’une des lampes du détecteur (ou les deux).
Exécutez le test à partir du logiciel Chromeleon. Consultez l’Aide de Chromeleon.
Selon le résultat du test :
Résultat du test | Action |
|---|---|
Passed | Réinstallez la cellule à écoulement de votre application. |
Failed | Prenez contact avec l’assistance technique de Thermo Fisher Scientific. |