Le Grating Motor Test a pour but de vérifier la stabilité mécanique du moteur du réseau.
Procédez comme suit
Installez la cellule de diagnostic dans le détecteur.
Exécutez le test à partir du logiciel Chromeleon. Consultez l’Aide de Chromeleon.
Selon le résultat du test :
Résultat du test | Action |
---|---|
Passed | Réinstallez la cellule à écoulement de votre application. |
Failed | Prenez contact avec l’assistance technique de Thermo Fisher Scientific. |