Concentrations autorisées (configuration standard du système) :
Système | Chlorure | Tampon | Remarques |
|---|---|---|---|
Vanquish Core | inférieur ou égal à 0,1 mol/L | inférieur ou égal à 1 mol/L | Avec une concentration élevée en chlorure, la durée d’application doit être aussi brève que possible. Rincez abondamment le système après ces applications. |
Vanquish Horizon Vanquish Flex | inférieur ou égal à 1 mol/L | - |