Afin d’assurer un fonctionnement optimal du système Vanquish, respectez les recommandations suivantes relatives à l’utilisation des solvants et des additifs :
Le système doit être utilisé exclusivement avec des solvants et additifs compatibles en phase inversée (RP).
Utilisez uniquement des solvants et additifs compatibles avec tous les éléments du trajet d’écoulement.
NOTE
Dans un système Vanquish Core, des solvants et des additifs compatibles avec la phase normale (NP) peuvent être utilisés si les modules du système ont été modifiés pour les applications NP. Consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish.
Compatibilité avec le joint de piston
Dans de rares cas, une durée de vie réduite des joints de piston (UHMW-PE) a été observée en phase inversée après une exposition prolongée à des phases mobiles à pH élevé contenant de l'hydroxyde d'ammonium.