Après avoir installé le module à glissières dans le boîtier, réglez l’appareil et redémarrez-le.
Procédez comme suit
Mettez en place le module à glissières :
- Connectez le module à glissières et configurez les raccordements fluidiques (reportez-vous à la section Installation).
- Préparez le module à glissières à la première utilisation (reportez-vous à la section Préparation de l’appareil à l’utilisation).
- Si vous avez installé un module à glissière de rechange, mettez à jour en conséquence la configuration de l'instrument dans le système de gestion de données chromatographiques.
Préparez tous les autres modules du système Vanquish pour leur utilisation, et redémarrez-les. Consultez les Manuels d’utilisation de ces modules.
Avant de démarrer une analyse, laissez le système chromatographique s’équilibrer et assurez-vous qu’il est prêt à fonctionner.