Le logiciel Chromeleon prend en charge les tests de diagnostic pour le détecteur. Vous pouvez utiliser ces tests pour contrôler et surveiller les performances et la fiabilité de certains composants.
Les tests disponibles peuvent varier en fonction de la configuration du système Vanquish et de la version de Chromeleon. Si un test est grisé dans le logiciel Chromeleon, cela signifie qu’il n’est pas disponible actuellement.
Lorsqu’un test est en cours, la barre à LED du module présente un voyant de fonctionnement bleu.