Prérequis
Le capot du boîtier de la lampe doit être installé.
NOTE
Si vous retirez ce capot lorsque la lampe est en marche, cette dernière est automatiquement mise hors tension.
Si les deux lampes sont utilisées, il est recommandé de mettre en marche la lampe à UV avant la lampe au tungstène.
Procédez comme suit
Appuyez sur le bouton VIS du panneau de commande du détecteur.
– ou –
Dans le système de données de chromatographie, allumez la lampe sur l’ePanel du détecteur.
Laissez la lampe et le système optique se réchauffer et se stabiliser au moins pendant une heure, jusqu’à atteindre la température de fonctionnement, avant de commencer l’analyse.
Mise en marche automatique de la lampe
Pour allumer automatiquement la lampe au tungstène après la mise sous tension du système, réglez AutoactivateVIS_Lamp (ActivationautoLampe_Tungstène) sur On (Activé).