Prérequis
Le capot du boîtier de la lampe doit être installé.
NOTE
Si vous retirez ce capot lorsque la lampe est en marche, cette dernière est automatiquement mise hors tension.
Procédez comme suit
Appuyez sur le bouton UV du panneau de commande du détecteur.
– ou –
Dans le système de données de chromatographie, allumez la lampe sur l’ePanel du détecteur.
Laissez la lampe et le système optique se réchauffer et se stabiliser au moins pendant une heure, jusqu’à atteindre la température de fonctionnement, avant de commencer l’analyse.
NOTE
Si la lampe à UV a été éteinte, une période de refroidissement de 5 minutes est requise avant que la lampe ne puisse s’allumer à nouveau.
Mise en marche automatique de la lampe
Pour mettre en marche automatiquement la lampe à UV après la mise sous tension du système, dans le système de données de chromatographie, réglez AutoactivateUV_Lamp (ActivationautoLampe_UV) sur On (Activé).