AVIS
La présence de condensation dans l’appareil peut endommager les composants électroniques et le système optique.
  • Prévenez ou minimisez les conditions pouvant entraîner l’accumulation de condensation dans l’appareil lors de son utilisation, de son expédition ou de son stockage. Par exemple, évitez les changements rapides ou importants des conditions de l’environnement de travail.
  • Si vous suspectez la présence de condensation, laissez l’appareil se réchauffer à température ambiante. Cela peut prendre plusieurs heures. Patientez jusqu’à disparition complète de la condensation avant de brancher l’appareil à l’alimentation électrique.