Capillaires et tubes
Description | N° de référence |
---|---|
Capillaire Viper, DI x longueur 0,13 x 350 mm, acier inoxydable, pour le raccordement du compartiment à colonnes avec le détecteur (VC-D40) | 6040.2335 |
Capillaire Viper, DI x longueur 0,1 x 350 mm, MP35N, pour le raccordement du compartiment à colonnes avec le détecteur (VF-D40) | 6042.2340 |
Conduite d’évacuation | 6036.2425 |
Pour en savoir plus sur les capillaires du système, consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish. |
Lampes
Description | N° de référence |
---|---|
Lampe à UV (lampe au deutérium) standard | 6077.1110 |
Lampe à UV (lampe au deutérium) à haute sensibilité | 6077.1111 |
Lampe à VIS (lampe au tungstène) | 6083.2000 |
Divers
Description | N° de référence |
---|---|
Kit de portes avant, comprenant une porte droite et une porte gauche | 6083.3018 |
Matériaux d’emballage du détecteur | 6083.0090 |
Kit de fusibles, système Vanquish Ce kit comprend les fusibles adaptés aux modules du système Vanquish. Pour l’appareil, utilisez uniquement des fusibles à fusion lente 3,15 AT, 250V CA. | 6036.0002 |
Câbles d’interface
Description | N° de référence |
---|---|
Câble System Interlink (RJ45), 0,5 m | 6036.0004 |
Câble de signalement Digital I/O, 6 broches, longueur de câble : 5 m | 6036.0006 |
Câble USB, de type A à type B, USB 2.0 à haut débit | 6035.9035A |
Câble USB, de type A à type B, USB 2.0, ultra-rapide | 6911.0002A |
Cordons d’alimentation
Description | N° de référence |
---|---|
Cordon d’alimentation, Australie | 6000.1060 |
Cordon d’alimentation, Chine | 6000.1080 |
Cordon d’alimentation, Danemark | 6000.1070 |
Cordon d’alimentation, UE | 6000.1000 |
Cordon d’alimentation, Inde, AS | 6000.1090 |
Cordon d’alimentation, Italie | 6000.1040 |
Cordon d’alimentation, Japon | 6000.1050 |
Cordon d’alimentation, Royaume-Uni | 6000.1020 |
Cordon d’alimentation, États-Unis | 6000.1001 |
Cordon d’alimentation, Suisse | 6000.1030 |