Cellules à écoulement et accessoires des cellules à écoulement
Élément | N° de référence |
---|---|
Cellule à écoulement standard, SST, 10 mm | 6077.0250 |
Cellule à écoulement semi-micro, SST, 7 mm | 6077.0360 |
Cellule à écoulement bio standard, PEEK, 10 mm | 6077.0200 |
Cellule à écoulement bio semi-micro, PEEK, 7 mm | 6077.0300 |
Cellule à écoulement nano, silice fondue, 10 mm* | 6074.0270 |
Cellule à écoulement de capillaire, silice fondue, 10 mm* | 6074.0280 |
Détecteur UV, silice fondue, 45 nL | 6074.0285 |
Cellule à écoulement semi-préparative, PEEK, 0,4 mm | 6074.0320 |
Cellule diagnostique | 6077.0190A |
Kit de rinçage/injection pour les cellules à écoulement, incluant une seringue | 6078.4200 |
Capillaire Viper, 0,13 x 450 mm, acier inoxydable Pour connecter la colonne et l’entrée de la cellule à écoulement lors de l’utilisation des cellules à écoulement UltiMate 3000 | 6040.2345 |
* Il n’existe pas de définition exacte du trajet lumineux dans les cellules à écoulement de capillaire comme c’est le cas pour les cellules à écoulement conventionnelles. Par conséquent, n’utilisez pas cette valeur pour calculer le coefficient d’absorption ou la sensibilité du détecteur selon la loi de Beer-Lambert.
NOTE
Les cellules à écoulement du détecteur à longueurs d’onde variables UltiMate 3000 ont l’unité de connexion sur le côté gauche. Pour connecter la sortie de la colonne à l’unité de connexion installée sur le côté gauche de la cellule à écoulement dans un détecteur à longueurs d’onde variables Vanquish, Thermo Fisher Scientific vous recommande d’utiliser le capillaire d’une longueur de 450 mm figurant dans le tableau ci-dessus.
Divers
Élément | N° de référence |
---|---|
Lampe à VIS (lampe au tungstène) | 6083.2000 |
Carte d'extension avec convertisseur numérique-analogique Comporte deux sorties analogiques. Prenez contact avec le support technique de Thermo Fisher Scientific pour l’installation. | 6083.0900 |