Les caractéristiques de la cellule à écoulement sont les suivantes :
Cellules à écoulement à débit élevé
Caractéristiques | Cellule à écoulement standard, SST | Cellule à écoulement bio standard, PEEK | Cellule à écoulement semi-micro, SST | Cellule à écoulement bio semi-micro, PEEK | Cellule à écoulement semi-préparative |
---|---|---|---|---|---|
Longueur du trajet | 10 mm | 10 mm | 7 mm | 7 mm | 0,4 mm |
Volume éclairé | 11 µL | 11 µL | 2,5 µL | 2,5 µL | 0,7 µL |
Limite de pression | 12 MPa | 5 MPa | 12 MPa | 5 MPa | 10 MPa |
Matériaux du trajet d’écoulement | Acier inoxydable, silice fondue, PEEK, fluoropolymères, titane | PEEK, silice fondue | Acier inoxydable, silice fondue, PEEK, fluoropolymères, titane | PEEK, silice fondue | PEEK, silice fondue |
Biocompatibilité | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
Compatibilité avec la chromatographie en phase normale | Oui | Non | Oui | Non | Non |
Cellules à écoulement à débit faible
Caractéristiques | Cellule à écoulement nano | Cellule à écoulement de capillaire | Détecteur UV |
---|---|---|---|
Longueur du trajet | 10 mm* | 10 mm* | Non défini |
Volume éclairé | 3 nL | 45 nL | 45 nL |
Limite de pression | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa |
Matériaux du trajet d’écoulement | Silice fondue | Silice fondue | PEEK, silice fondue |
Biocompatibilité | Oui | Oui | Oui |
Compatibilité avec la chromatographie en phase normale | Non | Non | Non |
* Il n’existe pas de définition exacte du trajet lumineux dans les cellules à écoulement de capillaire comme c’est le cas pour les cellules à écoulement conventionnelles. Par conséquent, n’utilisez pas cette valeur pour calculer le coefficient d’absorption ou la sensibilité du détecteur selon la loi de Beer-Lambert.