L’appareil affiche les performances suivantes :
Type | Spécification |
|---|---|
Système optique | Photomètre UV/VIS/NIR (monochromateur accordable Czerny-Turner) avec faisceau de référence interne supplémentaire |
Générateur de lumière |
|
Plage de longueurs d’onde | VC-D40 : 190 à 750 nm VF-D40 : 190 à 900 nm La lampe au tungstène est recommandée pour les longueurs d’onde supérieures à 345 nm. |
Largeur de bande spectrale | généralement 6 nm à 254 nm |
Précision des longueurs d’onde | ± 1 nm |
Répétabilité des longueurs d’onde | ± 0,1 nm |
Étalonnage des longueurs d’onde | Étalonnage interne avec l’ordre zéro du spectre du monochromateur |
Validation des longueurs d’onde | Validation interne à l’aide d’un filtre en verre à l’oxyde d’holmium |
Canaux de signal | VC-D40 : jusqu’à 2 canaux de signal VF-D40 : jusqu’à 4 canaux de signal |
Canal de référence | Faisceau de référence avec la même longueur d’onde que le faisceau de mesure |
Vitesses d’acquisition des données
| Les vitesses d’acquisition des données sous le système de données Chromeleon 7. D’autres vitesses de données maximum peuvent être applicables sous différents systèmes de données. Mode canal unique : VC-D40 : réglable, 0,2 Hz–125 Hz VF-D40 : réglable, 0,2 Hz–250 Hz Multicanal |
Temps de réponse du filtre (en secondes) | de 0 s (aucun filtre) à 20 s |
Balayages de spectre | 5 vitesses de balayage, jusqu’à 100 nm/s |
Bruit (mode de canal unique) | < ± 2,5 µAU, longueur d’onde 254 nm, uniquement lampe au deutérium allumée < ± 5,0 µAU, longueur d’onde 520 nm, uniquement lampe au tungstène allumée Cellule à écoulement standard avec eau de qualité HPLC à 1 mL/min, dégazée, colonne dans le trajet d’écoulement, constante de temps : 2 secondes, vitesse d’acquisition des données : 1 Hz Toutes les valeurs atteintes en 60 minutes de réchauffement (généralement). |
Bruit (mode multicanal) | < ± 10,0µAU (généralement : <± 7,0 µAU), longueur d’onde : 254 nm et 280 nm, uniquement lampe au deutérium allumée < ± 10,0µAU (généralement : <± 7,0 µAU), longueur d’onde : 450 nm et 520 nm, uniquement lampe au tungstène allumée Cellule à écoulement standard avec eau de qualité HPLC à 1 mL/min, dégazée, colonne dans le trajet d’écoulement, constante de temps : 2 secondes, vitesse d’acquisition des données : 1 Hz Toutes les valeurs atteintes en 60 minutes de réchauffement (généralement). |
Dérive | < ± 0,1 mAU/heure, longueur d’onde 254 nm, uniquement lampe au deutérium allumée < ± 0,1 mAU/heure, longueur d’onde 520nm, uniquement lampe au tungstène allumée Cellule à écoulement standard avec eau de qualité HPLC à 1 mL/min, dégazée, colonne dans le trajet d’écoulement, constante de temps : 2 secondes Toutes les valeurs atteintes en 60 minutes de réchauffement (généralement). |
Linéarité | < 5 % à 2,5 AU (ASTM), longueur d’onde : 272 nm, composant : caféine, uniquement lampe au deutérium allumée Cellule à écoulement standard |
Communication USB | 1 port USB (USB 2.0, connecteur de type “B”) 1 concentrateur USB équipé de 3 ports (USB 2.0, connecteurs de type “A”) |
Interface I/O (entrée/sortie) | 2 ports d’entrée et de sortie numériques |
System Interlink | 2 System Interlink ports (connecteurs RJ45-8) |
Sortie analogique | 2 sorties analogiques via une carte d’extension de plug-in en option pour la sortie des canaux d’absorption Résolution : 20 bit |
Commande | Chromeleon 7 L’appareil peut être également piloté à partir d’autres systèmes de gestion de données. Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec le service commercial de Thermo Fisher Scientific. Panneau de commande doté de 3 boutons permettant d’exécuter certaines fonctions directement depuis l’appareil |
Matériaux du trajet d’écoulement | Reportez-vous aux Caractéristiques techniques des cellules à écoulement. AVIS Pour obtenir des informations sur la résistance chimique des matériaux, consultez la littérature technique. |
Fonctions de sécurité | Vérification lors de la mise sous tension du système optique, des ventilateurs de refroidissement, des moteurs et des pièces électroniques Détection et gestion sécurisée des fuites |
Fonctions de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) | Les fonctions Predictive Performance vous permettent de programmer les procédures de maintenance sur la base des conditions réelles de fonctionnement et d’utilisation de l’appareil. Cela inclut le suivi de l’âge de la lampe et le nombre d’allumages de la lampe pour les lampes à UV et à VIS. Tous les paramètres système sont consignés dans la Chromeleon Audit Trail. |
Spécifications des conditions de température de référence pour le bruit, la dérive et la linéarité
Pour tester la dérive, l’ASTM requiert que les variations de la température restent inférieures à 2 °C/heure pendant une heure. La spécification de la dérive ci-dessus repose sur ces conditions. Des variations plus importantes de la température ambiante entraînent une dérive plus importante.
Pour obtenir des performances optimales, minimisez la fréquence et l’amplitude des variations de la température ambiante à 1 °C/heure.
Constante de temps et temps de réponse
Selon la norme ASTM E1657-98, la constante de temps est convertie en temps de réponse après multiplication par 2,2 (soit : temps de réponse = 2,2 x constante de temps).