À quel moment exécuter cette opération ?
Lorsque des messages indiquant qu’une vérification de la cellule à écoulement est nécessaire s’affichent dans l’Audit Trail.
Procédez comme suit
Vérifiez que la cellule à écoulement est correctement installée.
Retirez et réinstallez la cellule à écoulement.
Rincez la cellule à écoulement avec de l’eau pure de qualité HPLC en utilisant un débit supérieur à 1 ml/min pendant plusieurs minutes (cellules à écoulement Nano : rincez avec de l’eau pure de qualité HPLC avec le débit le plus élevé possible pour les plages respectives pendant plusieurs minutes).
Installez une autre cellule à écoulement et répétez l’action pour laquelle le message s’est affiché avec la cellule à écoulement précédemment installée.
Résultats | Étapes |
|---|---|
Si le message ne s’affiche pas avec l’autre cellule à écoulement | Les problèmes étaient causés par la cellule à écoulement qui était auparavant installée, le trajet d’écoulement ou les composants présents dans le trajet d’écoulement, en amont du détecteur. |
Si le message apparaît toujours | Le problème est causé par le trajet d’écoulement ou les composants présents dans le trajet d’écoulement, en amont du détecteur ou par le détecteur. Installez une cellule de diagnostic et répétez l’action pour laquelle le message s’est affiché avec la cellule à écoulement précédemment installée.
|