À quel moment exécuter cette opération ?
Obstruction ou fuite d’un ou plusieurs composants de la conduite d’évacuation
Éléments nécessaires
Conduite d’évacuation du détecteur
Pour raccorder la conduite d’évacuation, suivez les instructions de cette section.
La conduite d’évacuation est guidée à travers le socle du système et reliée à l’évacuation. Pour obtenir des instructions, consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish.
Outils nécessaires
Coupe-tube (en option)
Préparatifs
  1. Fermez l’obturateur situé sur le trajet lumineux de la cellule à écoulement.
  2. Arrêtez le débit de la pompe vers la cellule à écoulement.
Procédez comme suit
  1. Lorsque vous retirez la conduite d’évacuation des guides de tubulure, veillez à ne pas enlever d’autres tubulures présentes dans les guides.
  2. Déconnectez la conduite d’évacuation de la sortie de la cellule à écoulement ou de la sortie (OUT) de l’unité de la cellule à écoulement.
  3. Retirez la conduite d’évacuation du guide pour capillaires du panneau de séparation. Tournez le bouchon dans le guide pour capillaires supérieurs, vers l’avant et retirez la conduite d’évacuation.
  4. Retirez la conduite d’évacuation du port d’évacuation du détecteur dans le socle du système et de l’évacuation.
  5. Déballez les pièces de la conduite d’évacuation de rechange.
  6. Raccordez la conduite d’évacuation. Pour raccorder la conduite d’évacuation, suivez les instructions de la section Raccordement de la conduite d’évacuation du détecteur.