Éléments nécessaires
Cellule de diagnostic
Procédez comme suit
  1. Poussez la cellule de diagnostic dans l’ouverture de la cellule à écoulement.
  2. Serrez manuellement les deux vis de la cellule de diagnostic.