À quel moment exécuter cette opération ?
  • Stockage de la cellule à écoulement dans son emballage
  • Remplacement de la cellule à écoulement
  • Apparition d’une fuite sur la cellule à écoulement
Éléments nécessaires
  • Si la cellule à écoulement doit être stockée
    Emballage de la cellule à écoulement
  • Si aucune cellule à écoulement ne doit ensuite être installée dans le détecteur
    Cellule de diagnostic
Préparatifs
  1. Si la cellule à écoulement doit être stockée
    Rincez la cellule à écoulement avec de l’isopropanol.
  2. Arrêtez le débit de la pompe.
Procédez comme suit
AVIS
N’ouvrez pas les raccordements de tubes entre l’unité de connexion et la cellule à écoulement. Les raccordements de tubes sont installés en usine.
  1. Cellule à écoulement sans unité de connexion uniquement
    Déconnectez la conduite d’évacuation de la sortie de la cellule à écoulement, puis déconnectez le capillaire d’entrée de l’entrée de la cellule à écoulement (si cela n’a pas encore été effectué).
    –ou–
    Cellule à écoulement avec unité de connexion uniquement
    Déconnectez la conduite d’évacuation du port de sortie (OUT) de l’unité de connexion de la cellule à écoulement, puis déconnectez le capillaire d’entrée du port d’entrée (IN) de l’unité de connexion de la cellule à écoulement.
  2. Desserrez les deux vis qui maintiennent la cellule en position.
  3. Cellule à écoulement avec unité de connexion uniquement
    Desserrez la vis qui maintient l’unité de connexion en place, puis retirez l’unité de connexion de sa prise.
  4. Retirez avec soin la cellule de l’ouverture dans le détecteur.
  5. Installez les bouchons de la cellule à écoulement sur les ports d’entrée et de sortie.
  6. Si la cellule à écoulement doit être stockée
    Stockez la cellule à écoulement dans l’emballage d’origine avec lequel elle a été expédiée.
  7. Procédez comme suit :
    • Installez une cellule à écoulement
      –ou–
    • Installez la cellule de diagnostic dans l’ouverture du détecteur.
AVIS
L’ouverture prévue pour la cellule à écoulement située sur l’appareil est sensible à la poussière et aux débris.
Lorsqu’aucune cellule à écoulement n’est installée dans le détecteur, installez une cellule de diagnostic dans l’ouverture de la cellule à écoulement du détecteur.