Cette section décrit comment nettoyer, remplacer, stocker et expédier les cellules à écoulement.
Pour stocker ou expédier la cellule à écoulement, procédez comme suit :
Rincez la cellule à écoulement avec de l’isopropanol.
Retirez la cellule à écoulement du détecteur. Reportez-vous à la section Retrait de la cellule à écoulement.
Installez les bouchons sur l’entrée (IN) et la sortie (OUT) de la cellule à écoulement, puis placez la cellule à écoulement dans son emballage.
Pour remplacer la cellule à écoulement, procédez comme suit :
Rincez la cellule à écoulement avec de l’isopropanol.
Retirez la cellule à écoulement du détecteur. Reportez-vous à la section Retrait de la cellule à écoulement.
Installez une nouvelle cellule à écoulement sans unité de connexion sur le détecteur. Reportez-vous à la section Installation d’une cellule à écoulement sans unité de connexion.
–ou–
Installez une nouvelle cellule à écoulement avec une unité de connexion sur le détecteur. Reportez-vous à la section Installation d’une cellule à écoulement avec unité de connexion.