À quel moment exécuter cette opération ?
  • La lampe est défectueuse
  • Après un nombre défini d’heures de fonctionnement de la lampe, par mesure de prévention
  • L’intensité de la lampe est trop faible pour les applications exigeantes
  • L’intensité de la lampe varie créant des artefacts dans la ligne de base
Éléments nécessaires
  • Lampe à UV
  • En option :
    • Isopropanol
    • Serviette en papier non pelucheuse
Préparatifs
  1. Éteignez la lampe à UV.
  2. Mettez l’appareil hors tension au moyen de son interrupteur d’alimentation principal.
Procédez comme suit
Lampe à UV
Illustration: Lampe à UV
Description
1
Connecteur de la lampe à UV
2
lampe à UV
3
Vis de fixation de la lampe à UV
4
Ergot de positionnement de la lampe à UV
  1. Ouvrez les portes.
  2. Tournez les vis du capot du boîtier de la lampe dans le sens antihoraire jusqu’à ce que le capot soit desserré.
    Ne retirez pas complètement les vis du capot du boîtier de la lampe.
  3. Vis du capot du boîtier de la lampe
    Illustration: Vis du capot du boîtier de la lampe
  4. Retirez le capot du boîtier de la lampe.
ATTENTION
Surface chaude
La lampe peut devenir chaude. Toucher une lampe chaude peut entraîner des brûlures.
  • Touchez la lampe brièvement et prudemment pour savoir si elle est chaude avant de retirer la lampe.
  • Si elle est chaude, attendez que la lampe ait refroidi avant de continuer.
  1. Abaissez la languette du connecteur de la lampe et débranchez le connecteur de la prise de la lampe située sur l’appareil.
  2. Desserrez manuellement les deux vis qui maintiennent en place la lampe sur son boîtier.
  3. Retirez la lampe à UV.
  4. Inspectez la nouvelle lampe à UV afin d’y détecter d’éventuelles empreintes ou la présence de poussière.
    Si nécessaire, nettoyez la lampe à UV en utilisant un chiffon non pelucheux humecté d’isopropanol avant de l’installer.
  5. Alignez la nouvelle lampe à l’aide de l’ergot de positionnement.
    Lorsque la lampe est correctement positionnée, introduisez-la délicatement dans son boîtier. La prise de la lampe doit être positionnée à la même hauteur que le boîtier de la lampe.
  6. Lorsque la lampe est correctement installée, serrez les deux vis afin de fixer la lampe sur son boîtier.
  7. Rebranchez le connecteur de la lampe.
  8. Contrôlez le guidage des câbles de la lampe.
    Positionnez les câbles de la lampe comme indiqué dans la figure ci-dessus afin d’éviter que le capot du boîtier de la lampe ne pince les câbles.
  9. Installez le capot du boîtier de la lampe à nouveau et serrez ses vis.
  10. Mettez l’appareil sous tension au moyen de son interrupteur d’alimentation principal.
  11. Après le remplacement d’une lampe, il est possible que le bruit augmente et que la ligne de base varie fortement. Avant de commencer une analyse ou d’effectuer une validation des longueurs d’onde, laissez la nouvelle lampe fonctionner jusqu’à ce que le bruit diminue et que la ligne de base se stabilise, ce qui prend généralement 24 heures.
  12. Effectuez une validation des longueurs d’onde (reportez-vous à la section Validation et étalonnage des longueurs d’onde).
NOTE
Le compteur d’utilisation de la lampe est automatiquement rétabli à la valeur enregistrée sur la puce d’identification de la lampe.