En cas de modification des longueurs d’onde lors de l’acquisition de données en mode canal unique, il est possible que le chromatogramme affiche des sauts de la ligne de base.
Vous pouvez définir le comportement de la ligne de base dans les cas suivants :
Zero : définit la ligne de base sur zéro
Append : ajoute la ligne de base au signal précédent
Free : permet à la ligne de base de “sauter” à la valeur absolue actuelle
NOTE
Vous pouvez utiliser la commande AutoZero (équilibrage à zéro automatique) à tout moment lors de l’acquisition de données. L’absorption mesurée au moment de la mise à zéro automatique est soustraite de toutes les absorptions mesurées par la suite. Pour exécuter AutoZero, sélectionnez toujours un moment où aucun échantillon ne s’écoule à travers la cellule.